2-Méthylpropane-1,3-diol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: Thermo Scientific
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
H36922.30EA 36.4 EUR InStock
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
2-Méthylpropane-1,3-diol ≥98.0% (par GC)
2-Méthylpropane-1,3-diol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 123…125/20 mm
Point de fusion: –54 °C
Densité: 1.015 g/cm³
Point d'éclair: 127 °C (261°F)
Numéro MDL: MFCD00082586
Numéro CAS: 2163-42-0
EINECS: 606-809-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Clear colourless to very pale yellow
Form Liquid
Assay (GC) ≥98.0%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤0.25%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité