Industrial gloves, Camapur® Comfort 616
Fournisseur: KCL by Honeywell
616.8 616.7 616.9 616.10 616.11 616.6
KCHL616.8EA 84.7 EUR InStock
KCHL616.8 KCHL616.7 KCHL616.9 KCHL616.10 KCHL616.11 KCHL616.6
Industrial gloves, Camapur® Comfort 616
Gants
These seamless polyamide liners feature a PU palm coating which provides excellent grip when handling greasy and oily parts.
  • Excellent fit
  • Very breathable
  • Good mechanical resistance
  • Allows working without user fatigue
  • Less sensitive to soiling
  • Washable
Ideal for usage in the electronics and automotive industry, assembly works, for precision mechanics, protection of products, metal and plastics processing and for storage and commission work.
Certifications: EN 388 (3131); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité