Universal vial caps
Fournisseur: AB Sciex
EKSIA62250EA 190 EUR InStock
EKSIA62250
Universal vial caps
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Universal caps are used in combination with universal vials.
Universal vial caps are designed for use only with CESI 8000, PA 800 Enhanced or PA 800 plus instruments and should not be reused.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité