Patulin ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
11346-5 11346-10
CAYM11346-5EA 124 EUR InStock
CAYM11346-5 CAYM11346-10
Patulin ≥98%, solide cristallin
Patulin
Patulin is a mycotoxin produced by a variety of molds commonly found in rotting apples, including Aspergillus and Penicillium. Patulin-induced nephropathy and gastrointestinal tract malfunction have been demonstrated in several animal models.
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,121 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005858
Numéro CAS: 149-29-1
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
Formulation A Crystalline Solid
λmax 275 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité