Dihydroethidium ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine, DHE, 5-Ethyl-6-phenyl-5,6-dihydrophenanthridine-3,8-diamine, 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine
12013-5 12013-10 12013-25
CAYM12013-5EA 93.6 EUR InStock
CAYM12013-5 CAYM12013-10 CAYM12013-25
Dihydroethidium ≥98%
Dihydroethidium
Dihydroethidium is a cell-permeable blue fluorescent dye that upon entering cells interacts with superoxide to form oxyethidium, which intercalates with nucleic acids and emits a red fluorescence detectable qualitatively by fluorescent microscopy or quantitatively by HPLC.
It displays excitation/emission spectra of 490/590 nm. This selective and sensitive probe can be used to detect reactive oxygen species during the phagocytic respiratory burst and for the detection of intracellular superoxide in cultured cells.
Formule: C₂₁H₂₁N₃
MW: 315,412 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077335
Numéro CAS: 104821-25-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
Emission 590 nm
Excitation 490 nm
Formulation crystalline solid
λmax 224, 271, 354 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité