Ruban d'isolation électrique, vinyle, Scotch® Super 33+™
Fournisseur: 3M
331933 332533 335033A
MMMA331933EA 993 EUR InStock
MMMA331933 MMMA332533 MMMA335033A
Ruban d'isolation électrique, vinyle, Scotch® Super 33+™
Rubans adhésifs
Le ruban électrique Scotch Super 33+ est un ruban premium particulièrement élastique, résistant aux UV, avec une excellente propriété électrique et une résistance à l'humidité, aux alcalis, à de nombreux acides et solvants. Remarquables propriétés d'enroulement même à basse température.
  • Adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc
  • Excellente résistance aux huiles/solvants
  • Auto-extinguible et non auto-soudable
  • Isolation électrique pour des applications jusqu'à 1 kV
  • Empêche la corrosion des conducteurs électriques
  • Compatible avec les isolations de câbles à diélectrique solide
  • Compatible avec les composés d'épissure en caoutchouc et synthétiques, ainsi que les résines époxy et polyuréthane
Le ruban d'isolation électrique en vinyle de qualité supérieure, d'une épaisseur de 7 mils, résistant à toutes les conditions météorologiques. Il est conçu pour fonctionner en continu à des températures ambiantes allant jusqu'à 105 °C (220 °F). Le ruban est conformable pour une application par temps froid jusqu'à –18 °C (0 °F). La combinaison d'un support élastique et d'un adhésif agressif assure une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité avec un encombrement minimal.
Il est utilisé comme isolant électrique primaire pour toutes les épissures de fils et de câbles jusqu'à 600 V et jusqu'à 105 °C (220 °F) et pour les applications de bus 600 V, et comme gaine de protection pour les bus basse et haute tension. Gaine de protection pour les épissures de câbles haute tension et réparation, harnachement de fils et de câbles.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité