Acide propionique 99.5-100.5% NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
Synonyms: Propanoic acid
P1464-200LTBL P1464-20LTBL P1464-4LTGL
SPCMP1464-200LTBLEA 43550 EUR InStock
SPCMP1464-200LTBL SPCMP1464-20LTBL SPCMP1464-4LTGL
Acide propionique 99.5-100.5% NF
Acide propionique
Propionic acid is used as a preservative in pharmaceutical formulations.
Certifications: Manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 141 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002756
Numéro CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
ONU: 3463
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 - 100.5%
Specific gravity at 25 °C 0.988 - 0.993
Distilling Range 138.5 - 142.5 °C
Nonvolatile Residue 0.0001
Elemental Impurities As Reported
Readily Oxidizable Substances To Pass Test
Aldehyde To Pass Test
Identification To Pass Test
Residual Solvents To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité