Biotin hydrazide ≥95%
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanehydrazide
18418-1 18418-100 18418-250 18418-500
CAYM18418-1EA 566 EUR InStock
CAYM18418-1 CAYM18418-100 CAYM18418-250 CAYM18418-500
Biotin hydrazide ≥95%
Biotin hydrazide
Biotin hydrazide is a biotinyl derivative used to label surface functional groups, antibodies, lectins, sugars, nucleic acids, or molecules with free carboxylic or keto groups.
Used as a probe for determining protein carbonylation, an irreversible posttranslational modification resulting from the actions of reactive oxygen species or lipid oxidation products. The reaction of this probe is direct and does not require catalysts or reducing agents.
Formule: C₁₀H₁₈N₄O₂S
MW: 258,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078532
Numéro CAS: 66640-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95%
Formulation A Crystalline Solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité