L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Stabilisateur de bains d'eau, AQUA RESIST WB
Leverancier: VWR Chemicals
86174.360EA 86.3 EUR InStock
86174.360 86174.440
Stabilisateur de bains d'eau, AQUA RESIST WB
Produits nettoyants Agents protecteurs pour bains-marie
Produit liquide prêt à l'emploi, conçu pour stabiliser et protéger les bains d'eau, les circuits de refroidissement, les circuits d’eau et les incubateurs.
  • Température de fonctionnement jusqu'à 70 °C
  • Non corrosif pour les matériaux classiques
  • Bonnes caractéristiques de mouillage
  • Faiblement moussant
  • Teinture bleue pour la visualisation
AQUA RESIST WB se caractérise par une combinaison spécifique de plusieurs ingrédients. Les tensioactifs stabilisent l’eau avec un bon mouillage simultané. Les stabilisateurs et les inhibiteurs de corrosion garantissent un niveau élevé de compatibilité avec les matériaux et conviennent ainsi pour une large gamme d'applications, même avec des temps d’exposition plus longs. La couleur bleue permet le contrôle visuel du produit existant.
Bestel nu
Bestelling
Specificaties
Documentatie
Gelieve de certificaatdetails in te voeren.
Gelieve het lotnummer in te voeren.
Kies van een recente batch/lotnummers.
Of
Bekijk en vergelijk alternatieve items.
Er zijn alternatieve items gevonden die u kunnen laten besparen tot  per eenheid van het item  Om itemdetails te vergelijken, selecteer onderaan tot 3 alternatieven en klik op Vergelijk geslectecteerde items. Om items toe te voegen aan uw winkelmandje, voer de hoeveelheid in en klik op Voeg toe aan winkelmandje.
Origineel product:
Omschrijving Artikelnummer Beschikbaarheid Eenheid Uw prijs Prijs Per Aantal