VWR®, Support universel pour boîte
Fournisseur: VWR
VWR®
113-9159EA 54.7 EUR InStock
113-9159
VWR®, Support universel pour boîte
Distributeurs d'EPI
En plastique ABS robuste, ce support universel pour boîte est conçu pour conserver des gants, des spatules, des lingettes etc.
  • La conception procure un maximum de maniabilité et de versatilité
  • Rotation de 45° et 90° vers la gauche ou vers la droite tout en restant bien monté et sécurisé
  • Peut être rallongé d’une main quand il est monté
  • Port pour cordon d'alimentation d'appareils mobiles, par ex. iPhone et iPad Mini
  • Fabriqués dans une résine en plastique lisse, facile à nettoyer, avec des pinces en silicone
Exemples d'utilisation
Comme support pour spatules de VWR Collection (rotation de 45°) : dimensions de la boîte : 150×110×220 mm (pour conserver des spatules opaque et bleues de type standard, cat. n° 231-0104 et 231-0103) ou dimensions de la boîte : 140×140×315 mm (pour conserver des spatules vertes de type macro, cat. n° 231-0105).
Comme support pour gants de VWR Collection (rotation de 90°) : dimensions de la boîte : 120×70×240 mm.
Comme support pour boîtes de rangement en plastique : dimensions de la boîte : 120×60×80 mm.
Comme support pour smartphone : dimensions de la boîte : 138×67×7 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité