Microspatules-cuillère à poudre, acier inoxydable
Fournisseur: RSG
625.150 627.151 627.186 625.185 625.210 627.211
RSGA625.150EA 32.1 EUR InStock
RSGA625.150 RSGA627.151 RSGA627.186 RSGA625.185 RSGA625.210 RSGA627.211
Microspatules-cuillère à poudre, acier inoxydable
Spatules
En acier inoxydable 18/10.
  • Très bonne résistance chimique.
  • Très bonne résistance thermique.
  • Nettoyage simple et rapide.
Equipées à une extrêmité d’une micro-cuillère, à l’autre d’une micro-spatule.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité