Test papers, qualitative, Bismuth
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA90733EA 43.6 EUR InStock
MANA90733
Test papers, qualitative, Bismuth
Kits de tests environnementaux
This test paper allows the rapid detection of Bismuth. In the presence of Bismuth ions (Bi³⁺) it shows an orange-red discolouration on a pale-yellow background.
  • Colour change: Pale-yellow to orange-red
Limit of sensitivity: 60 mg/L Bi³⁺ (Nitric acid >3% leads to reduced sensitivity)
Information de livraison: Pack of 200 strips 20×70 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité