Test strips, qualitative, Chlortesmo
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA90603EA 54.5 EUR InStock
MANA90603
Test strips, qualitative, Chlortesmo
Kits de tests environnementaux
This test paper allows the quick and easy detection of free halogens (Chlorine, Bromine, Iodine). Free nitrous acid HNO₂ (not nitrite ions) interferes, but can be destroyed by addition of amidosulphuric acid.
  • Colour change: Pale-yellow to blue
Limit of sensitivity: 1 mg/l Cl₂
Information de livraison: Pack of 200 strips 20×70 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité