Test strips, qualitative, chromium
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA90724EA 32.4 EUR InStock
MANA90724
Test strips, qualitative, chromium
Kits de tests environnementaux
This test paper allows the quick and easy detection of chromate (CrO₃-). Cr(III) ions must be converted to Chromate prior to the detection.
  • Colour change: White to violet
For non-destructive testing of materials apply a drop of acid solution (1 part hydrochloric acid 37% + four parts hydrogen peroxide 3%) to the degreased surface. After 10 to 30 seconds add a drop sodium hydroxide (NaOH).
Limit of sensitivity: 2 mg/l Cr3+ or 5 mg/l CrO42–
Information de livraison: Pack of 200 strips 20×70 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité