Capillary cutter
Fournisseur: Knauer
KNAUA0851EA 52.4 EUR InStock
KNAUA0851
Capillary cutter
Cutters
Capillary cutter for PEEK capillaries and tubings with an outer diameter of up to 4 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité