Pipette tips, PP
Fournisseur: Vitlab
VITL146294EA 28.6 EUR InStock
VITL146294
Pipette tips, PP
Pointes de pipettes
Slim shape pipette tips are suitable for pipetting into narrow vessels such as measuring flasks with NS 12/21. Polypropylene box with fitted lid.
  • High quality
  • Autoclavable 121 °C
  • Diameter: approx. 9,6 mm
The 5 ml tip is tested for VITLAB, BRAND and Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®.
Certifications: DIN EN 285
Conditionnement: Bulk tips are delivered in resealable bags to minimise the risk of contamination in the lab.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité