Safranine O solution
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de 3,7-diamino-2,8-diméthyl-5-phénylphénazinium
911540ZAMPEA 145 EUR InStock
911540ZAMP 911540ZA
Safranine O solution
Safranine O
Formule: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011759
Numéro CAS: 477-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité