Solution décolorante de Gram contains acetone and 2-propanol
Fournisseur: VWR Chemicals
99502.5000EA 95 EUR InStock
99502.5000
Solution décolorante de Gram contains acetone and 2-propanol
Gram's decolourising solution
Numéro MDL: MFCD00240361
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solution 50/50 (V/V) Clear liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité