Wax plates for sealing capillary tubes
Fournisseur: Marienfeld
MARI2960409EA 38.5 EUR InStock
MARI2960409
Wax plates for sealing capillary tubes
Scellés Composés de scellage
Wax plates are used for sealing capillary tubes for micro hematocrits.
  • Two deposit areas on a plastic base
  • Numbered up to 48
Contain modelling clay and additives of food filler material and natural bees wax. We consciously forego adding any chemicals which could affect the plastic material after some time.
Conditionnement: Packed in poly bags.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité