Bleu de méthyle colorant microbiologique (C.I. 42780)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: [[4-[Bis[4-[(sulfonatophényl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]amino]benzènesulfonate de disodiumC.I. 42780
34015.182EA 161 EUR InStock
34015.182
Bleu de méthyle colorant microbiologique (C.I. 42780)
Bleu de méthyle
Formule: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 799,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058509
Numéro CAS: 28983-56-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité