Violet cristallisé solution
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Violet Base 3Violet de gentianeCI 42555Chlorure de 4-[4,4'-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-llidène]diméthylammonium
911517ZAMPEA 158 EUR InStock
911517ZAMP 911517ZA
Violet cristallisé solution
Violet cristallisé
Primary stain for Gram staining
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité