Bleu O toluidine, en poudre, Qualité Certifiée
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Bleu de toluidine OChlorure de tolonium
E847-25GEA 418 EUR InStock
E847-25G
Bleu O toluidine, en poudre, Qualité Certifiée
Bleu O toluidine
A blue counterstain often used for metachromatic staining of mast cells, cartilage, and acid mucins. Black to dark green fine powder
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305,83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011934
Numéro CAS: 92-31-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black to dark green fine powder
Dye Content = 50 %
Loss on Drying = 8 %
Metachromatic Stain Pass
Solubility (0.016g, 2L water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité