Acide butanesulfonique-1 sel de sodium ≥99.0% (base substance sèche), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
85790.150EA 54.1 EUR InStock
85790.150
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium ≥99.0% (base substance sèche), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₄H₉NaO₃S
MW: 160,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007540
Numéro CAS: 2386-54-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Appearance of solution (10 %) Clear and colourless
Water ≤ 1,0 %
Absorbance (210 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (220 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,06
Absorbance (230 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (260 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,02
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité