Rouge neutre, Gurr™ pour la coloration microscopique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: N8,N8,3-Triméthyl-2,8-phénazinediamine monochlorhydrate
340564AEA 274 EUR InStock
340564A 340565B
Rouge neutre, Gurr™ pour la coloration microscopique
Rouge neutre
Formule: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012651
Numéro CAS: 553-24-2
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dye content (spectrophotometrically) Min. 90 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) Passes test
Absorption max. Lambda max (Ethanol 50%) 540 --> 543 nm
Spec.Absorptiv.(Lm;0.005g/l;ethanol 50%) 1420 --> 1610
TLC-Test Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 12 %
Suitability for microscopy Passes test
Basophilic granules Brick red
Eosinophilic granules Yellow or light orange
Mitochondria Green
Neutrophilic granules Pale pink
Vacuoles of monocytes Salmon
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité