Test paper, qualitative, Nitratesmo
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA90611EA 54.5 EUR InStock
MANA90611
Test paper, qualitative, Nitratesmo
Kits de tests environnementaux
This test paper allows the reliable detection of nitrate and nitrite. It shows different colours for the two ions.
  • Colour change: Nitrate: White to red
  • Nitrite: White to yellow
Limit of sensitivity: 10 mg/L Nitrate (NO³⁻), 5 mg/L Nitrite (NO²⁻).
Conditionnement: Reel of 5 m length and 10 mm width.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité