Qualitative test paper phosphatesmo MI for phosphatase in milk
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA90612EA 37.5 EUR InStock
MANA90612
Qualitative test paper phosphatesmo MI for phosphatase in milk
Kits de tests environnementaux
This test strip allows the specific detection of alkaline phosphatase in milk. In the dairy industry the test is used for the quick and easy quality control of pasteurised milk.
  • Colour changes: White to yellow
The strip is dipped into the milk and incubated at 36 °C. If the paper remains white, the pasteurisation is complete. The test should be stored at 2 to 8 °C to ensure optimal results.
Limit of sensitivity: 0,5% raw milk pasteurised milk
Conditionnement: Pack of 50 test strips 10×95 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité