Test Strips, qualitative, silver
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA90732EA 43.6 EUR InStock
MANA90732
Test Strips, qualitative, silver
Kits de tests environnementaux
The test paper allows the quick and easy detection of silver ions. These cause red-violet spots on a salmon background. The leaflet describes a method to eliminate interferences of Hg, Cu, Au, Pt and Pd.
  • Colour changes: Salmon to red-violet
Limit of sensitivity: 20 mg/L Ag⁺
Conditionnement: Pack of 200 strips 20×70 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité