Treprostinil ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
10162-1 10162-10 10162-5
CAYM10162-1EA 167 EUR InStock
CAYM10162-1 CAYM10162-10 CAYM10162-5
Treprostinil ≥98%
Treprostinil
Treprostinil is a stable analog of prostacyclin that is used clinically for the treatment of PPH under the trade name Remodulin™. The structural modifications in treprostinil compared to prostacyclin increase the plasma half-life from 2 minutes to 34 and 85 minutes for intravenous and subcutaneous infusion of the drug, respectively
Attention: Warning - this product is not for human or veterinary use.
Formule: C₂₃H₃₄O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00888847
Numéro CAS: 81846-19-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
Formulation A Crystalline Solid
λmax 206, 218, 277 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité