Chromium VI -WP, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
QC1088-20MLEA 70.2 EUR InStock
QC1088-20ML
Chromium VI -WP, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
ICP and AAS suitable.
Values of analytes vary lot to lot.
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité