Biological indicators, self-contained tests, STERILtest
Fournisseur: LIOFILCHEM
91100 91101 20199 91150
91100.EA 535 EUR InStock
91100. 91101. 20199-VWR 91150.
Biological indicators, self-contained tests, STERILtest
Indicateurs de stérilisation
Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Devices with nutrient medium, pH indicator and discs with spores of Geobacillus stearothermophilus (GST) for steam sterilisation or Bacillus atropheus (BAT) for ethylene oxide sterilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité