TKN indicator solution
Fournisseur: Hach
705-0112EA 22.6 EUR InStock
705-0112
TKN indicator solution
Kits de tests environnementaux
Indicator solution for pH adjustment in total kjeldahl nitrogen determination by the Nessler method.
Conditionnement: Packed in a self-contained dropping bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité