Reagent set, glycol test kit
Fournisseur: Hach
HACH2446900EA 659 EUR InStock
HACH2446900
Reagent set, glycol test kit
Kits de tests environnementaux
Used for determination of glycol by the EG-1 glycol test kit.
Information de livraison: Reagent set includes: glycol test reagent 1, glycol test reagent 2, glycol test reagent 3 and ethylene glycol - 0.05% solution.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité