Calcium hydrogénophosphate, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Calcium phosphate dibasique
ICNA0219380480EA 26.8 EUR InStock
ICNA0219380480 ICNA0219380491 ICNA0219380490
Calcium hydrogénophosphate, poudre blanche
Calcium hydrogénophosphate
Calcium phosphate is used in animal feeds, as a mineral supplement, as an antacid, in the manufacturing of glass, in dental products and in fertilizers. It can be used as a dietary supplement, and as an antacid.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: CaHPO₄
MW: 136,06 g/mol
Point de fusion: ∼370 °C (déc., lit.)
Densité: ∼2,3 g/cm³ (20 °C) (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010909
Numéro CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité