Emballage de préparation à larges pores, J.T. Baker® BAKERBOND®
Fournisseur: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND®
7248-00EA 0 EUR InStock
7248-00
Emballage de préparation à larges pores, J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
Prep-scale packing is intended for use at low pressure with a peristaltic pump.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité