L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
J.T.Baker® BAKER-flex®, Precoated flexible TLC sheet
Fournisseur: Avantor
4463-02EA 389.58 EUR InStock
4463-02 4463-04
J.T.Baker® BAKER-flex®, Precoated flexible TLC sheet
Plaques CCM
Ready-to-use in thin layer chromatography applications, Baker-flex® precoated flexible plastic sheet have a hard, abrasion-resistant coating and solvent-resistant substrate for rapid, clean separations.
The sheets can be written on and cut to size. They are available with or without fluorescent indicator.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité