Manganèse (II) nitrate solution 50 - 52%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Dinitrate de manganèse
2544-08EA 0 EUR InStock
2544-08
Manganèse (II) nitrate solution 50 - 52%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Manganèse (II) nitrate
Formule: Mn(NO₃)₂
MW: 178,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011112
Numéro CAS: 10377-66-9
ONU: 3093
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Mn(NO₃)₂) 50.0 - 52.0%
Chloride (Cl) ≤0.002%
Sulphate (SO₄) ≤0.01%
Substances Not Precipitated by (NH₄)₂S (as SO₄) ≤0.2%
Other Heavy Metals (as Pb) ≤0.002%
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001%
Zinc (Zn) ≤0.02%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité