L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rotary evaporators, RV 10 auto
Fournisseur: IKA
10004812 10004815 10004818
531-1343EA 12145 EUR InStock
531-1343 531-1346 531-1349
Rotary evaporators, RV 10 auto
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Rotary evaporators with integrated heating bath, features include an innovative control concept with a bright, high-contrast, TFT, colour-graphic control panel, an integrated vacuum controller, cooling water monitoring and mature safety standards.
  • All models have motorised lift with safety stop function
  • Intuitive handling concept with simple menu navigation
  • Integrated solvent library with 40 pre-set solvents and expansion option
  • Programming option for up to 10 individual procedures
  • Specific distillation parameters can be stored for standard distillation;
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité