Sodium hexamétaphosphate, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Hexamétaphosphate de sodium
MACRE024-61EA 136.54 EUR InStock
MACRE024-61
Sodium hexamétaphosphate, Macron Fine Chemicals™
Sodium hexamétaphosphate
Crystals.
Formule: Na₆P₆O₁₈
MW: 611,77 g/mol
Point de fusion: 610 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00136045
Numéro CAS: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Phosphorus Pentoxide (P₂O₅) ≥65.0 %
pH of 1% Solution at 25°C 6.7 - 7.2
Appearance (clear, glass-like crystals)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité