Sodium stearyl fumarate 99.0-101.5% (base anhydre) NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
S1448-25KGBL S1448-500GM S1448-25GM
SPCMS1448-25KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMS1448-25KGBL SPCMS1448-500GM SPCMS1448-25GM
Sodium stearyl fumarate 99.0-101.5% (base anhydre) NF
Sodium stearyl fumarate
Sodium stearyl fumarate, NF is a water-soluble tablet lubicant.
Manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₂₂H₄₀O₄
Numéro MDL: MFCD00236640
Numéro CAS: 4070-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Anhydrous Basis) 99.0 - 101.5%
Saponification Value 142.2 - 146.0
Water Determination Max. 5.0%
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Heavy Metals Max. 20 ppm
Sodium Stearyl Maleate And Stearyl Alcohol To Pass Test
Residual Solvents To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité