Tergitol® TMN-10 tensioactif
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMT1288-20LTEA 2380 EUR InStock
SPCMT1288-20LT SPCMT1288-500ML SPCMT1288-2.5LTPL
Tergitol® TMN-10 tensioactif
Tergitol® TMN-10
Tergitol(R) TMN-10 (90% Aqueous), surfactant is a nonylphenol ethoxylate. It is non-ionic and provides excellent detergency, outstanding wetting, versatile solubility characteristics and low odour.
Used in cleaners & degreasers, prewash spotters and oil field chemicals.
Formule: C₁₂H₂₅O(CH₂CH₂O)nH
MW: ∼ 540 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132411
Numéro CAS: 60828-78-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Cloud Point of a 1% Aqueous Solution 72 - 80 °C
pH of a 10% Solution at 25 °C 5.0 - 8.0
Water 8 - 10%
Suspended Matter Substantially Free
Color (APHA) Max. 200
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité