Sinefungin ≥95% (par HPLC), InSolution™, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Conditionné dans l'eau.
567051-2EA 387 EUR InStock
567051-2
Sinefungin ≥95% (par HPLC), InSolution™, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Sinefungin
An anti-leishmanial nucleoside antibiotic that acts as an S-adenosyl-L-methionine (SAM, AdoMet) methyltransferase-specific inhibitor.
Conditionnement: Packaged under inert gas.
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 58944-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité