Biological indicators, ampoules for steam sterilisation, STERIL CONTROL
Fournisseur: LIOFILCHEM
91050 91040 91052 91054
91050-VWREA 198 EUR InStock
91050-VWR 91040. 91052-VWR 91054-VWR
Biological indicators, ampoules for steam sterilisation, STERIL CONTROL
Indicateurs de stérilisation
Biological indicators for validating sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Ampoules with nutrient medium, pH indicator and spores of Geobacillus stearothermophilus (GST).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité