Colorimetric Rapid Tests, Chromium, VISOCOLOR® ECO
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
931020 931220
MANA931020EA 62.7 EUR InStock
MANA931020 MANA931220
Colorimetric Rapid Tests, Chromium, VISOCOLOR® ECO
Kits de tests environnementaux
Colorimetric determination of chromium VI by carbazide method (Reaction basis according to DIN 38405-D24).
  • Portable
  • Environmentally friendly
  • Convenient handling
  • Application-oriented measuring ranges
Chromium compounds can be present in industrial waste waters in trivalent form [chromium(III) ions] and in hexavalent form (chromate and dichromate ions). In order to determine the total chromium all other valencies must be oxidised to chromium(VI). Each test kit is equipped with a detailed description.
Suitable for sea water testing
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité