Colorimetric rapid tests, DEHA, VISOCOLOR® ECO
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
931024 931224
MANA931024EA 99.6 EUR InStock
MANA931024 MANA931224
Colorimetric rapid tests, DEHA, VISOCOLOR® ECO
Kits de tests environnementaux
Colorimetric measurement of the reduction properties of DEHA for iron(III) ions and determination of the iron(II) ions formed.
  • Portable
  • Environmentally friendly
  • Convenient handling
  • Application-oriented measuring ranges
In boiler houses the carcinogenic hydrazine is more and more replaced by diethylhydroxylamine (DEHA) to remove oxygen.
Suitable for sea water testing
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité