Colorimetric rapid tests, nickel, VISOCOLOR® ECO
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
931040 931240
MANA931040EA 91 EUR InStock
MANA931040 MANA931240
Colorimetric rapid tests, nickel, VISOCOLOR® ECO
Kits de tests environnementaux
In ammonia solution, nickel ions react with diacetyldioxime after oxidation with bromine to form a reddish-brown dye.
  • Portable
  • Environmentally friendly
  • Convenient handling
  • Application-oriented measuring ranges
Nickel can be present in industrial waste water. It occurs as the divalent ion or as a nickel complex.
Insoluble nickel compounds (e. g. nickel cyanide, nickel carbonate) and the nickel cyano complexes are not determined.
Suitable for sea water testing after dilution.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité