Colorimetric rapid tests, sulphate, VISOCOLOR® ECO
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
VISICOLOR®
MANA931092EA 85 EUR InStock
MANA931092 MANA931292
Colorimetric rapid tests, sulphate, VISOCOLOR® ECO
Kits de tests environnementaux
Determination of sulphate by turbidity measurement.
  • Portable
  • Environmentally friendly
  • Convenient handling
  • Application-oriented measuring ranges
The determination of sulphate ions is of special importance to evaluate the aggressiveness of a water towards concrete. Sulphate, a component of natural water, is formed in many manufacturing processes and is found in waste waters even after neutralisation.
Suitable for sea water testing after dilution.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité