Colorimetric rapid tests, sulphide, VISOCOLOR® ECO
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
931094 931294
MANA931094EA 70.6 EUR InStock
MANA931094 MANA931294
Colorimetric rapid tests, sulphide, VISOCOLOR® ECO
Kits de tests environnementaux
Colorimetric determination of sulphide by DPD method.
  • Portable
  • Environmentally friendly
  • Convenient handling
  • Application-oriented measuring ranges
In water sulphides can be present as dissolved hydrogen sulphide or as hydrosulphide or sulphide ions.
Suitable for sea water testing.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité