Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate léger 98% (par analyse complexométrique)
Fournisseur: Thermo Scientific
A18070.30 A18070.0B A18070.0I
A18070.30EA 27.6 EUR InStock
A18070.30 A18070.0B A18070.0I
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate léger 98% (par analyse complexométrique)
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
Attention: Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidsing agents.
Formule: C₄H₂Mg₅O₁₄·5H₂O
MW: 485,65 g/mol (395,58 anhy)
Densité: 2.160 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149784
Numéro CAS: 56378-72-4
EINECS: 235-192-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White
Form Powder
Complexometric Titration >97.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité