Argent sulfate ≥99.0% (par titration argentométrique) ACS pour analyses
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Sulfate d'Argent
APPC131801.1608EA 729 EUR InStock
APPC131801.1608 APPC131801.1606 APPC131801.1609
Argent sulfate ≥99.0% (par titration argentométrique) ACS pour analyses
Argent sulfate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311,8 g/mol
Point de fusion: 652 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Minimum Assay (Argentometric) 99.0%
Identity Passes Test
Suitability: For COD Determination According to UNE 77-004-89 Passes Test
Insoluble Matter in H₂O ≤0.02%
Chloride (Cl) ≤0.001%
Non-Precipitated Substances by HCl (as SO₄) ≤0.03%
Nitrate (NO₃) ≤0.001%
Ca ≤0.002%
Cd ≤0.0005%
Co ≤0.0005%
Cu ≤0.0005%
Fe ≤0.001%
K ≤0.005%
Mg ≤0.002%
Na ≤0.005%
Ni ≤0.0005%
Pb ≤0.0005%
Zn ≤0.0005%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité