Carbone disulfure ≥99.5% (par GC) pour la synthèse
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Synonyms: Disulfure de carbone
APPC161244.1611EA 95.5 EUR InStock
APPC161244.1611
Carbone disulfure ≥99.5% (par GC) pour la synthèse
Carbone disulfure
Formule: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C
Point de fusion: –111 °C
Densité: 1,264 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
ONU: 1131
ADR: 3 (6.1),I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Minimum Assay (GC) ≤99.5%
Identity (IR) Passes Test
Water (H₂O) ≤0.05%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité